Learn More
Sampling Systems™ Couteau à palette jetable SteriWare™
Fabriqué en PEHD de qualité alimentaire / pharmaceutique le rendant idéal pour les zones de fabrication. Le couteau à palette jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est adapté aux applications hygiéniques et ne nécessite aucun nettoyage.
Marque: Sampling Systems™ 8175H-200S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
HDPE | |
Stérile | |
300 mm | |
45 mm |
Conditionnement individuel | |
Blanc | |
200 mm |