Learn More
Buerkle™ Kit SteriPlast™ - Kit d’échantillons stériles
Contient dix spatules d’échantillonnage ou dix pelles à échantillons et dix sachets à échantillons inviolables. La combinaison idéale pour l’échantillonnage où la pureté et la stérilité sont essentielles. Toutes les pièces sont stérilisées par rayons gamma et conviennent à une utilisation avec des aliments.
40.60€ - 47.80€
Spécification
Matériau | Polystyrène, polyéthylène |
---|---|
Capacité (métrique) | 300 ml |
Jetable | Oui |
Stérilité | Sterilisé par irradiation gamma |
Certifications/Conformité | FDA |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15654134
|
Buerkle™
5378-8003 |
10 pelles et 10 SteriBag Premiµum |
43.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15586669
|
Buerkle™
5378-8003 |
10 pelles et 10 SteriBag Premiµum |
43.40€
1 pièce |
N/A | |||||
15596669
|
Buerkle™
5378-8009 |
10 spatules et 10 SteriBag Premiµum |
47.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15664134
|
Buerkle™
5378-8009 |
10 spatules et 10 SteriBag Premiµum |
40.60€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le kit d’échantillonnage SteriPlast™ contient dix spatules d’échantillonnage ou dix pelles à échantillons et dix sachets à échantillons inviolables.
- Toutes les pièces sont stérilisées par rayons gamma et conviennent à une utilisation avec des denrées alimentaires.
- Les cuillères ou spatules sont fabriquées dans une chambre blanche et emballées individuellement.
- Le sachet à échantillons SteriBag Premium est doté d’une fonction d’étanchéité intégrée. Il est étanche aux liquides.
- Un code de suivi unique sur le sachet et le champ de découpe garantit une documentation et une traçabilité complètes.
- Choisissez une pelle de 50 ml ou une spatule de 150 mm de profondeur d’insertion
- Chaque kit comprend le SteriBag Premium de 300 ml
Spécification
Polystyrène, polyéthylène | |
Oui | |
FDA |
300 ml | |
Sterilisé par irradiation gamma | |
Denrées alimentaires |