Learn More
Buerkle™ Kit SteriPlast™ - Kit d’échantillons stériles
Contient dix spatules d’échantillonnage ou dix pelles à échantillons et dix sachets à échantillons inviolables. La combinaison idéale pour l’échantillonnage où la pureté et la stérilité sont essentielles. Toutes les pièces sont stérilisées par rayons gamma et conviennent à une utilisation avec des aliments.
Marque: Buerkle™ 5378-8003
40.32 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le kit d’échantillonnage SteriPlast™ contient dix spatules d’échantillonnage ou dix pelles à échantillons et dix sachets à échantillons inviolables.
- Toutes les pièces sont stérilisées par rayons gamma et conviennent à une utilisation avec des denrées alimentaires.
- Les cuillères ou spatules sont fabriquées dans une chambre blanche et emballées individuellement.
- Le sachet à échantillons SteriBag Premium est doté d’une fonction d’étanchéité intégrée. Il est étanche aux liquides.
- Un code de suivi unique sur le sachet et le champ de découpe garantit une documentation et une traçabilité complètes.
- Choisissez une pelle de 50 ml ou une spatule de 150 mm de profondeur d’insertion
- Chaque kit comprend le SteriBag Premium de 300 ml
Spécification
Polystyrène, polyéthylène | |
300 ml | |
Sterilisé par irradiation gamma | |
Denrées alimentaires |
10 pelles et 10 SteriBag Premiµum | |
Oui | |
FDA |