Learn More
Buerkle™ Kit SteriPlast™ - Kit d’échantillons stériles
Contient dix spatules d’échantillonnage ou dix pelles à échantillons et dix sachets à échantillons inviolables. La combinaison idéale pour l’échantillonnage où la pureté et la stérilité sont essentielles. Toutes les pièces sont stérilisées par rayons gamma et conviennent à une utilisation avec des aliments.
Marque:  Buerkle™ 5378-8009
37.74 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15596669
  • 47.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le kit d’échantillonnage SteriPlast™ contient dix spatules d’échantillonnage ou dix pelles à échantillons et dix sachets à échantillons inviolables.
  • Toutes les pièces sont stérilisées par rayons gamma et conviennent à une utilisation avec des denrées alimentaires.
  • Les cuillères ou spatules sont fabriquées dans une chambre blanche et emballées individuellement.
  • Le sachet à échantillons SteriBag Premium est doté d’une fonction d’étanchéité intégrée. Il est étanche aux liquides.
  • Un code de suivi unique sur le sachet et le champ de découpe garantit une documentation et une traçabilité complètes.
  • Choisissez une pelle de 50 ml ou une spatule de 150 mm de profondeur d’insertion
  • Chaque kit comprend le SteriBag Premium de 300 ml
Spécification
Spécification
Polystyrène, polyéthylène
300 ml
Sterilisé par irradiation gamma
Denrées alimentaires
10 spatules et 10 SteriBag Premiµum
Oui
FDA