Learn More
Bel-Art™ Pelle PharmaScoop Sterileware™
La pelle PharmaScoop Bel-Art™ Sterileware™ est idéale pour l’échantillonnage, le travail de production et l’utilisation en laboratoire et est utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
244.00€ - 466.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16642804
|
Bel-Art™
F36909-0030 |
30 ml |
268.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16652804
|
Bel-Art™
F36909-0060 |
60 ml |
270.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16662804
|
Bel-Art™
F36909-0125 |
125 ml |
363.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16672804
|
Bel-Art™
F36909-0250 |
250 ml |
408.00€
85 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16682804
|
Bel-Art™
F36909-0500 |
500 ml |
466.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16692804
|
Bel-Art™
F36909-1000 |
1 000 ml |
274.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16602814
|
Bel-Art™
F36909-2500 |
2 500 ml |
244.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Les pelles en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
Stérile |