Learn More
Bel-Art™ Pelle PharmaScoop Sterileware™
La pelle PharmaScoop Bel-Art™ Sterileware™ est idéale pour l’échantillonnage, le travail de production et l’utilisation en laboratoire et est utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
Brand:  Bel-Art™ F36909-0500
 View more versions of this product
Product Code. 16682804
  • 468.93€ / 50 pièces
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Les pelles en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Specifications
Specifications
Polystyrène hautement résistant aux chocs
500 ml
50/boîte
4 5/8 po
17 oz.
Stérile
Bol :13,1 x 9,7 x 6,1 cm (5 1/8 x 3 7/8 x 2 5/8 po)
11,8 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers