Learn More
Bel-Art™ Pelle PharmaScoop Sterileware™
La pelle PharmaScoop Bel-Art™ Sterileware™ est idéale pour l’échantillonnage, le travail de production et l’utilisation en laboratoire et est utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
Marque: Bel-Art™ F36909-0030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Les pelles en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spezifikation
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
30 ml | |
100/boîte | |
4 po |
1 oz. | |
Stérile | |
Bol :5,2 x 4 x 2 cm (2 x 1 5/8 x 3/4 po) | |
10,1 cm |