Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 150 mm de dia., porosités en micromètres avec ASTM E 11
27.75€ - 660.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 150 mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inox |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10186591
|
RETSCH
60.117.000106 |
106 μm | |||||||
10430042
|
RETSCH
60.117.000125 |
125 μm | |||||||
10094721
|
RETSCH
60.117.000150 |
150 μm | |||||||
10555252
|
RETSCH
60.117.000020 |
20 μm | |||||||
10536022
|
RETSCH
60.117.000180 |
180 μm | |||||||
10298821
|
RETSCH
60.117.000212 |
212 μm | |||||||
10595822
|
RETSCH
60.117.000025 |
25 μm | |||||||
10730083
|
RETSCH
60.117.000250 |
250 μm | |||||||
10044751
|
RETSCH
60.117.000300 |
300 μm | |||||||
10349751
|
RETSCH
60.117.000032 |
32 μm | |||||||
10330042
|
RETSCH
60.117.000355 |
355 μm | |||||||
10430032
|
RETSCH
60.117.000038 |
38 μm | |||||||
10536212
|
RETSCH
60.117.000045 |
45 μm | |||||||
10064761
|
RETSCH
60.117.000425 |
425 μm | |||||||
10600452
|
RETSCH
60.117.000500 |
500 μm | |||||||
10248681
|
RETSCH
60.117.000053 |
53 μm | |||||||
10573332
|
RETSCH
60.117.000600 |
600 μm | |||||||
10470032
|
RETSCH
60.117.000063 |
63μ m | |||||||
10490202
|
RETSCH
60.117.000710 |
710 μm | |||||||
10759312
|
RETSCH
60.117.000075 |
75 μm | |||||||
10218781
|
RETSCH
60.117.000090 |
90 μm | |||||||
10610452
|
RETSCH
60.117.000850 |
850 μm | |||||||
Spécification
150 mm | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |
Acier inox | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
40 mm |