Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 150 mm de dia., porosités en micromètres avec ASTM E 11
Marque: RETSCH 60.117.000063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1/boîte | |
150 mm | |
Acier inox | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
40 mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable | |
63μ m | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |