Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 150 mm de dia., porosités en micromètres avec ASTM E 11
Marque: RETSCH 60.117.000038
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1/boîte | |
150mm | |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
40mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable | |
38 μm | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |