Learn More
KGW Isotherm™ Béchers de malaxage en acier inox
516.22€ - 909.48€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Tempérage de liquides, le milieu de tempérage est pompé autour de la double paroi avec l’aide d’un thermostat |
Type | Bécher |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10085121
|
KGW Isotherm™
2204 |
500 ml |
516.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10781633
|
KGW Isotherm™
2205 |
1 000 ml |
542.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10437211
|
KGW Isotherm™
2203 |
6000 mL |
909.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Acier inoxydable | |
Tempérage de liquides, le milieu de tempérage est pompé autour de la double paroi avec l’aide d’un thermostat | |
Bécher |