Learn More
KGW Isotherm™ Béchers de malaxage en acier inox
Code produit. 10781633
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
6000 mL
Spécification
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Diamètre (métrique) externe 122 mm
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Tempérage de liquides, le milieu de tempérage est pompé autour de la double paroi avec l’aide d’un thermostat
Hauteur (métrique) 177 mm
Hauteur (métrique) intérieure 157 mm
Type Bécher