Learn More
KGW Isotherm™ Béchers de malaxage en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
6000 mL
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 185 mm |
Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
Capacité (métrique) | 6000 mL |
Matériau | Stainless Steel |
À utiliser avec (application) | Tempering of Liquids, The Tempering Medium is Pumped Round The Double Walled Casing with The Aid of a Thermostat |
Hauteur (métrique) | 300 mm |
Hauteur (métrique) intérieure | 270 mm |
Type | Beaker |