Learn More
Grant Instruments™ Couvercles inclinés en acier inoxydable
Recommandés pour une utilisation supérieure à 60°C. Le couvercle incliné en acier inoxydable évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
227.00€ - 333.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11436427
|
Grant Instruments™
LU28 |
SAP18, ST12, ST26 |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11446427
|
Grant Instruments™
LU36 |
SAP34, ST38 |
333.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11426427
|
Grant Instruments™
LU14 |
SAP12, JBN12, SBB12 |
257.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11416427
|
Grant Instruments™
LU6 |
SAP5, ST5 |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pour une utilisation avec bain-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
- Acier inox type triangulaire avec poignée en plastique
- Choisissez parmi les tailles disponibles suivantes :
- 5 l (LU6)
- 12 l (LU14)
- 18 ou 26 l (LU28)
- 34 l (LU36)
Spécification
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Couvercles inclinés en acier inoxydable