Learn More
Grant Instruments™ Couvercles inclinés en acier inoxydable
Recommandés pour une utilisation supérieure à 60°C. Le couvercle incliné en acier inoxydable évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
Marque: Grant Instruments™ LU6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec bain-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
- Acier inox type triangulaire avec poignée en plastique
- Choisissez parmi les tailles disponibles suivantes :
- 5 l (LU6)
- 12 l (LU14)
- 18 ou 26 l (LU28)
- 34 l (LU36)
Spécification
SAP5, ST5 | |
Acier inoxydable |