Learn More
Grant Instruments™ Couvercles inclinés en acier inoxydable
Recommandés pour une utilisation supérieure à 60°C. Le couvercle incliné en acier inoxydable évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
Marque:  Grant Instruments™ LU14
Code produit. 11426427
  • 257.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec bain-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
  • Acier inox type triangulaire avec poignée en plastique
  • Choisissez parmi les tailles disponibles suivantes :
    • 5 l (LU6)
    • 12 l (LU14)
    • 18 ou 26 l (LU28)
    • 34 l (LU36)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
SAP12, JBN12, SBB12
Acier inoxydable
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Grant Instruments™ Couvercles inclinés en acier inoxydable > S’utilise avec : SAP12