Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en acier inoxydable avec jeux d’anneaux concentriques
Accueillir des récipients profonds tout en réduisant l’évaporation. Les couvercles en acier inoxydable Grant Instruments avec jeu d’anneaux sont plats avec une gamme de diamètres de trous variables.
279.00€ - 657.20€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11466427
|
Grant Instruments™
LF14 |
JBA12, JBN12, SAP12 |
435.76€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11476427
|
Grant Instruments™
LF28 |
JBA18, JBN18, SAP18 |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11456427
|
Grant Instruments™
LF6 |
JBA5, JBN5, SAP5 |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11486427
|
Grant Instruments™
LF36 |
SAP34 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- En acier inox
- Les couvercles plats contiennent 2, 4 ou 6 jeux d’anneaux concentriques.
- Diamètre de trou variable
- Accueille les récipients plus profonds.
Spécification
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Couvercle en acier inoxydable avec jeux d’anneaux concentriques