Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en acier inoxydable avec jeux d’anneaux concentriques
Accueillir des récipients profonds tout en réduisant l’évaporation. Les couvercles en acier inoxydable Grant Instruments avec jeu d’anneaux sont plats avec une gamme de diamètres de trous variables.
Marque:  Grant Instruments™ LF28
Code produit. 11476427
  • 600.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inox
  • Les couvercles plats contiennent 2, 4 ou 6 jeux d’anneaux concentriques.
  • Diamètre de trou variable
  • Accueille les récipients plus profonds.
Spécification
Spécification
Ensemble de 6-anneaux
JBA18, JBN18, SAP18