Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en acier inoxydable avec jeux d’anneaux concentriques
Accueillir des récipients profonds tout en réduisant l’évaporation. Les couvercles en acier inoxydable Grant Instruments avec jeu d’anneaux sont plats avec une gamme de diamètres de trous variables.
Marque: Grant Instruments™ LF14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox
- Les couvercles plats contiennent 2, 4 ou 6 jeux d’anneaux concentriques.
- Diamètre de trou variable
- Accueille les récipients plus profonds.
Spécification
Ensemble de 4-anneaux | |
JBA12, JBN12, SAP12 | |
Acier inoxydable |