Learn More
Schneider Gerd™ Spatule à double extrémité flexible en acier inox
Utilisez cette micro-spatule pour une variété d’applications. Les spatules à double extrémité en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
10.00€ - 19.00€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Double spatule flexible |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10386984
|
Schneider Gerd™
302 |
9 mm |
10.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10214694
|
Schneider Gerd™
304 |
10 mm |
11.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10663035
|
Schneider Gerd™
306 |
16 mm |
19.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Deux formes d’extrémité, offrent une polyvalence accrue
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
1 de chaque | |
Double spatule flexible | |
Acier inoxydable |