Learn More
Schneider Gerd™ Spatule à double extrémité flexible en acier inox
Utilisez cette micro-spatule pour une variété d’applications. Les spatules à double extrémité en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
Marque:  Schneider Gerd™ 302
Code produit. 10386984
  • 10.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
  • Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
  • Deux formes d’extrémité, offrent une polyvalence accrue
  • Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Spécification
1 de chaque
9 mm
150 mm
Double spatule flexible