Learn More
Schneider Gerd™ Spatule à double extrémité flexible en acier inox
Utilisez cette micro-spatule pour une variété d’applications. Les spatules à double extrémité en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
Marque: Schneider Gerd™ 304
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Deux formes d’extrémité, offrent une polyvalence accrue
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
1 de chaque | |
10 mm | |
210 mm |
Double spatule flexible | |
Acier inoxydable |