Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à anneaux concentriques en acier inoxydable
Utilisez un couvercle pour minimiser l’évaporation et maintenir la stabilité de la température du bain-marie lorsque de grands récipients sont chauffés à des températures élevées. Le couvercle à anneaux concentriques en acier inoxydable Nickel Electro™ présente des diamètres de trou variables et est fabriqué en acier inoxydable durable.
167.00€ - 364.00€
Spécification
Description | Couvercle plat à anneaux concentriques |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Garantie | 3 ans |
Includes: dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires: Description,Material,WarrantySpec
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11439549
|
Nickel Electro™
SLR1-14 |
Pour bains sans agitations de 14 L | 4 x 105 mm |
263.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12788888
|
Nickel Electro™
SLR1-22 |
Pour bains sans agitation 9, 22 et 28 L | 6 x 105 mm |
364.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746597
|
Nickel Electro™
SLR1-4 |
Bains sans agitation 4 L | 2 x 105 mm |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11429549
|
Nickel Electro™
SLR1-8 |
Pour bains sans agitations de 8 L | 4 x 83 mm |
218.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11449549
|
Nickel Electro™
SLR2-14 |
Pour bains sans agitations de 14 L | 6 x 83 mm |
310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Permet de placer une variété de béchers ou de flacons Erlenmeyer directement sur l’étagère dans le bain-marie
- Évaporation minimisée
- Stabilité thermique améliorée
Spécification
Couvercle plat à anneaux concentriques | |
Acier inoxydable | |
3 ans |