Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à anneaux concentriques en acier inoxydable
Utilisez un couvercle pour minimiser l’évaporation et maintenir la stabilité de la température du bain-marie lorsque de grands récipients sont chauffés à des températures élevées. Le couvercle à anneaux concentriques en acier inoxydable Nickel Electro™ présente des diamètres de trou variables et est fabriqué en acier inoxydable durable.
Marque:  Nickel Electro™ SLR1-22
Code produit. 12788888
  • 364.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires : Description,Material,WarrantySpec
Description
Description
  • Permet de placer une variété de béchers ou de flacons Erlenmeyer directement sur l’étagère dans le bain-marie
  • Évaporation minimisée
  • Stabilité thermique améliorée
Couvercle annelé, grands récipients, bain-marie
Spécification
Spécification
Couvercle plat à anneaux concentriques
6 x 105 mm
3 ans
Pour bains sans agitation 9, 22 et 28 L