Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à anneaux concentriques en acier inoxydable
Utilisez un couvercle pour minimiser l’évaporation et maintenir la stabilité de la température du bain-marie lorsque de grands récipients sont chauffés à des températures élevées. Le couvercle à anneaux concentriques en acier inoxydable Nickel Electro™ présente des diamètres de trou variables et est fabriqué en acier inoxydable durable.
Marque: Nickel Electro™ SLR1-4
Includes: dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires : Description,Material,WarrantySpec
Description
- Permet de placer une variété de béchers ou de flacons Erlenmeyer directement sur l’étagère dans le bain-marie
- Évaporation minimisée
- Stabilité thermique améliorée
Couvercle annelé, grands récipients, bain-marie
Spécification
Couvercle plat à anneaux concentriques | |
Couvercle à anneaux concentriques | |
Acier inoxydable | |
3 ans | |
230 V |
Bains sans agitation 4 L | |
2 x 105 mm | |
35 x 35 x 2 cm | |
35 x 35 x 2 cm |