Learn More
Sampling Systems™ Câble en acier inoxydable
Le câble en acier inoxydable Sampling Systems™ est conçu pour être utilisé en conjonction avec une écope jetable avec ou sans extrémité pondérée.
69.55€ - 317.00€
Spécification
Type de produit | Câble |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Finition | PTFE |
À utiliser avec (équipement) | Écope jetable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15809351
|
Sampling Systems™
5070D-10 |
10 m |
69.55€
10m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15819351
|
Sampling Systems™
5070D-25 |
25 m |
166.00€
25m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15829351
|
Sampling Systems™
5070D-50 |
50 m |
317.00€
50m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Câble pour écope jetable
- Acier inoxydable revêtu de PTFE
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Câble | |
Acier inoxydable | |
PTFE | |
Écope jetable |