Learn More
Sampling Systems™ Câble en acier inoxydable
Le câble en acier inoxydable Sampling Systems™ est conçu pour être utilisé en conjonction avec une écope jetable avec ou sans extrémité pondérée.
Marque:  Sampling Systems™ 5070D-25
Code produit. 15819351
  • 166.00€ / 25m
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Câble pour écope jetable
  • Acier inoxydable revêtu de PTFE
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Câble
PTFE
25 m
Acier inoxydable
Écope jetable