Learn More
Sampling Systems™ Câble en acier inoxydable
Le câble en acier inoxydable Sampling Systems™ est conçu pour être utilisé en conjonction avec une écope jetable avec ou sans extrémité pondérée.
Marque: Sampling Systems™ 5070D-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Câble pour écope jetable
- Acier inoxydable revêtu de PTFE
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Câble | |
PTFE | |
10 m |
Acier inoxydable | |
Écope jetable |