Learn More
Brady™ Étiquettes d’imprimante à transfert thermique en polyester StainerBondz™
Super chemical-resistant polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
251.00€ - 293.00€
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque HeightMetric Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque HeightMetric Prix Quantité et disponibilité  
12702447
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
804785
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13138276
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
804784
293.00€
1 rouleau
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • This B-481 material, coupled with the R-6400 series ribbon is the recipe for a solution that will remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process.
  • No print removal, no label buckling and no discoloration that would cause barcodes to be unreadable, and the label stays adhered to the slide.
  • B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process.
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water.
  • Service temperature of -80°C to +130°C.
  • 1250 Label(s) / Roll(s), 2 Roll(s) / Pack.
Spécification
Spécification
ASTM D 1000, ASTM D 2979
Acrylique, Permanent
Mat
Thermal Transfer
Marquage des lames et autre identification de laboratoire
1
2500/Bte
-112°F to +266°F
0.0033 in.
0.9 in.
Étiquettes imprimables par transfert thermique
Blanc
Polyester
Étiquette imprimable par transfert thermique
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers
130°C
BBP11 ; PR200Plus ; PR300Plus ; PR600Plus ; BP1244 ; BP1344 ; BP4000 ; BP4320
130°C
0,021 mm
22,86 mm