Learn More
Brady™ Étiquettes d’imprimante à transfert thermique en polyester StainerBondz™
Super chemical-resistant polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
Marque:  Brady™ 804785
Code produit. 12702447
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • This B-481 material, coupled with the R-6400 series ribbon is the recipe for a solution that will remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process.
  • No print removal, no label buckling and no discoloration that would cause barcodes to be unreadable, and the label stays adhered to the slide.
  • B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process.
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water.
  • Service temperature of -80°C to +130°C.
  • 1250 Label(s) / Roll(s), 2 Roll(s) / Pack.
Spécification
Spécification
ASTM D 1000, ASTM D 2979
Acrylique, Permanent
Mat
Transfert thermique
Marquage des lames et autre identification de laboratoire
1
2500 Labels/Roll
Rectangle
-112°F à +266°F
0,0033 in
22,23 mm
0,75 po
0,9 in
Étiquettes imprimables par transfert thermique
Blanc
Polyester
Étiquette imprimable par transfert thermique
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers
-80°C
2500/Bte
BBP11 ; PR200Plus ; PR300Plus ; PR600Plus ; BP1244 ; BP1344 ; BP4000 ; BP4320
entre -80°C et +130°C
0,021 mm
19,05 x 22,86 mm
19.05 mm
22,86 mm