Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation carrés économiques en PTFE
Agitateur efficace, en particulier à de faibles vitesses. Les barreaux d’agitation carrés économiques en PTFE Fisherbrand™ sont garantis inertes et étanches.
6.40€ - 15.95€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Quantité | 25/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16225741
|
Fisherbrand™
001.1412 |
12 x 4 x 4 mm |
6.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16245741
|
Fisherbrand™
001.1435 |
35 x 6 x 6mm |
11.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16255741
|
Fisherbrand™
001.1450 |
50 x 7,5 x 7,5mm |
15.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16235741
|
Fisherbrand™
001.1425 |
25 x 5,5 x 5,5mm |
11.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Moulé de manière isostatique dans du PTFE pur, approuvé par la FDA
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Oui | |
Blanc | |
25/boîte |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants |