Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation carrés économiques en PTFE
Agitateur efficace, en particulier à de faibles vitesses. Les barreaux d’agitation carrés économiques en PTFE Fisherbrand™ sont garantis inertes et étanches.
Marque: Fisherbrand™ 001.1412
Description
- Moulé de manière isostatique dans du PTFE pur, approuvé par la FDA
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Oui | |
Blanc | |
12 x 4 x 4 mm | |
4 mm | |
12mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
4mm | |
25/boîte |