Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation carrés économiques en PTFE
Agitateur efficace, en particulier à de faibles vitesses. Les barreaux d’agitation carrés économiques en PTFE Fisherbrand™ sont garantis inertes et étanches.
Marque: Fisherbrand™ 001.1450
Description
- Moulé de manière isostatique dans du PTFE pur, approuvé par la FDA
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
50 x 7,5 x 7,5mm | |
7,5mm | |
50mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
7,5mm | |
25/boîte |