Learn More
Spectrum™ Carrés de macrofiltration en polymère tissé Spectra/Mesh : N (nylon)
Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
414.00€ - 430.00€
Spécification
Adsorption | Haut |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
Matériau | Nylon |
Stérilité | Stérile |
Hydrophobicité | Hydrophile |
Code produit | Marque | Zone ouverte | Taille (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Zone ouverte | Taille (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15370912
|
Spectrum™
146486 |
50 % | 300 mu;m |
414.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11501150
|
Spectrum™
146487 |
55 % | 200 mu;m |
414.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15380912
|
Spectrum™
146494 |
45 % | 60 mu;m |
414.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15390912
|
Spectrum™
146498 |
36 % | 53 mu;m |
414.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11757075
|
Spectrum™
146490 |
36 % | 70 mu;m |
414.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11822512
|
Spectrum™
146502 |
33 % | 41 mu;m |
414.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12654633
|
Spectrum™
146506 |
21 % | 30mu; m |
419.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11511150
|
Spectrum™
146510 |
14 % | 20 mu;m |
430.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12568498
|
Spectrum™
146514 |
2 % | 10 mu;m |
419.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10762926
|
Spectrum™
146488 |
47 % | 100 mu;m |
414.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
- Affinité avec l’eau : Hydrophile
- Résistance : Haut
- Adsorption : Haut
- Meilleures résistance : Produits corrosifs
- Résistance au pH : pH 3-10
- Stabilité thermique : jusqu’à 180°C
- Stérilisation : Irradiation
Spécification
Haut | |
Nylon | |
Hydrophile | |
180deg;C | |
4,65 in.2 |
ISO 9001:2008 | |
Stérile | |
3 à 10 | |
Filtre tissé Spectra Mesh |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spectrum™ Carrés de macrofiltration en polymère tissé Spectra/Mesh : N (nylon)