Learn More
Spectrum™ Carrés de macrofiltration en polymère tissé Spectra/Mesh : N (nylon)
Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
Marque:  Spectrum™ 146494
Code produit. 15380912
  • 414.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
Parfaits pour les solutions de coloration, de filtration et de sélection ou les suspensions contenant des molécules ou des particules à haut poids moléculaire.
  • Non absorbants
  • Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
Spécification
Spécification
Haut
Nylon
Hydrophile
3 à 10
180deg;C
Filtre tissé Spectra Mesh
ISO 9001:2008
Stérile
45 %
60 mu;m
55 μm
4,65 in.2