Learn More
Spectrum™ Carrés de macrofiltration en polymère tissé Spectra/Mesh : N (nylon)
Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
Marque: Spectrum™ 146514
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
Parfaits pour les solutions de coloration, de filtration et de sélection ou les suspensions contenant des molécules ou des particules à haut poids moléculaire.
- Non absorbants
- Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
Spécification
Haut | |
Nylon | |
Hydrophile | |
3 à 10 | |
180deg;C | |
Filtre tissé Spectra Mesh |
ISO 9001:2008 | |
Stérile | |
2 % | |
10 mu;m | |
45 μm | |
4,65 in.2 |