Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt latéral de rechange avec clé
Le boîtier de robinet d’arrêt avec embout de burette comprend une clé en PTFE interchangeable ou en verre borosilicaté avec dispositif de rétention.
20.45€ - 40.45€
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Burette |
Nb par paquet | 1/boîte |
Comprend | Dispositif de fixation |
Type | Clé pour robinet d’arrêt |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10278401
|
BRAND™
81167 |
PTFE |
40.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10750043
|
BRAND™
81142 |
Verre borosilicaté | |||||||
Description
- Boîtier de robinet d’arrêt latéral avec embout de burette
- Clé en verre borosilicaté ou en PTFE interchangeable avec dispositif de fixation
Spécification
50 ml | |
1/boîte | |
Clé pour robinet d’arrêt |
Burette | |
Dispositif de fixation |