Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt latéral de rechange avec clé
Le boîtier de robinet d’arrêt avec embout de burette comprend une clé en PTFE interchangeable ou en verre borosilicaté avec dispositif de rétention.
Marque:  BRAND™ 81167
35.85 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10278401
  • 40.45€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Boîtier de robinet d’arrêt latéral avec embout de burette
  • Clé en verre borosilicaté ou en PTFE interchangeable avec dispositif de fixation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 ml
PTFE
Dispositif de fixation
Burette
1/boîte
Clé pour robinet d’arrêt