Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt latéral de rechange avec clé
Le boîtier de robinet d’arrêt avec embout de burette comprend une clé en PTFE interchangeable ou en verre borosilicaté avec dispositif de rétention.
Marque: BRAND™ 81142
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîtier de robinet d’arrêt latéral avec embout de burette
- Clé en verre borosilicaté ou en PTFE interchangeable avec dispositif de fixation
Spécification
50 ml | |
Verre borosilicaté | |
Dispositif de fixation |
Burette | |
1/boîte | |
Clé pour robinet d’arrêt |