Learn More
Bel-Art™ Couvercles de plateau de stérilisation en polypropylène SP Scienceware™
Housses à utiliser avec les plateaux de stérilisation en polypropylène SP Scienceware™.
185.00€ - 225.00€
Spécification
Hauteur (métrique) | 2,54 cm |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Type | Couvercle de plateau |
Hauteur (impériale) | 1 in |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17494652
|
Bel-Art™
H16263-0000 |
20,3 x 15,5 x 1 in (53,3 x 39,4 x 2,54 cm) | Le couvercle s’adapte au plateau de stérilisation 18 L, réf. H162640000 |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15584284
|
Bel-Art™
H16261-0000 |
19 x 10,5 x 1 po (48,3 x 26,7 x 2,54 cm) | Le couvercle s’adapte au plateau de stérilisation 13 L, réf. N° H162620000 |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polypropylène résistant à la corrosion
- Coins arrondis pour un nettoyage facile et côtés lisses et coniques permettant de les empiler.
- Les housses présentent une épaisseur de 3,2 mm (1/8 po) ainsi qu’une jupe de 25,4 mm (1 po) qui s’adapte parfaitement au bord du plateau
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
2,54 cm | |
Couvercle de plateau | |
Rectangulaires | |
Autoclavable |
Polypropylene | |
1 in | |
3,2 mm |