Learn More
Bel-Art™ Couvercles de plateau de stérilisation en polypropylène SP Scienceware™
Housses à utiliser avec les plateaux de stérilisation en polypropylène SP Scienceware™.
Marque:  Bel-Art™ H16263-0000
Code produit. 17494652
  • 225.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polypropylène résistant à la corrosion 
  • Coins arrondis pour un nettoyage facile et côtés lisses et coniques permettant de les empiler.
  • Les housses présentent une épaisseur de 3,2 mm (1/8 po) ainsi qu’une jupe de 25,4 mm (1 po) qui s’adapte parfaitement au bord du plateau
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
18 L
2,54 cm
Polypropylène
39,4 cm
20,3 in
Rectangulaires
15,5 in
20,3 x 15,5 x 1 in (53,3 x 39,4 x 2,54 cm)
53,3 cm
Couvercle de plateau
Le couvercle s’adapte au plateau de stérilisation 18 L, réf. H162640000
1 in
3,2 mm