Learn More
Bel-Art™ Couvercles de plateau de stérilisation en polypropylène SP Scienceware™
Housses à utiliser avec les plateaux de stérilisation en polypropylène SP Scienceware™.
Marque:  Bel-Art™ H16261-0000
Code produit. 15584284
  • 185.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polypropylène résistant à la corrosion 
  • Coins arrondis pour un nettoyage facile et côtés lisses et coniques permettant de les empiler.
  • Les couvercles ont une épaisseur de 3,2 mm (1/8 po) avec une jupe de 25,4 mm (1 po) qui s’adapte parfaitement au bord du plateau
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
13 l
2,54 cm
Polypropylène
26,7 cm
19 po
Rectangulaires
10,5 in
19 x 10,5 x 1 po (48,3 x 26,7 x 2,54 cm)
48,3 cm
Couvercle de plateau
Le couvercle s’adapte au plateau de stérilisation 13 L, réf. N° H162620000
1 po
3,2 mm