Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à centrifuger flottables SP Scienceware™
Le rack flottant ouvert assure un contact maximal entre les tubes et l’eau et une meilleure circulation du bain-marie autour des tubes, ce qui permet un meilleur contrôle de la température des échantillons.
28.75€ - 32.40€
Spécification
Type de produit | Portoir flottant pour tubes à centrifuger |
---|---|
Description | Portoirs flottants pour tubes à centrifuger |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Blanc |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15520082
|
Bel-Art™
F18845-0080 |
60 |
32.40€
Pack de 2 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15510082
|
Bel-Art™
F18845-0050 |
24 |
28.75€
Pack de 2 |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fonctionne sur la paillasse, flotte dans le bain-marie
- Les tubes sont maintenus fermement dans le portoir pour s’assurer qu’aucun tube “ne flotte” ou “ne s’ouvre” ; il suffit d’appuyer les pieds du portoir sur la paillasse pour soulever les tubes et les retirer facilement
- En plastique polypropylène blanc durable et résistant à la corrosion
- Les poignées aux extrémités facilitent le transport et l’empilage
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
*Eppendorf est une marque déposée de la société Eppendorf AG.
Spécification
Portoir flottant pour tubes à centrifuger | |
Autoclavables | |
PP |
Portoirs flottants pour tubes à centrifuger | |
Blanc | |
10,6 po |