Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à centrifuger flottables SP Scienceware™
Le rack flottant ouvert assure un contact maximal entre les tubes et l’eau et une meilleure circulation du bain-marie autour des tubes, ce qui permet un meilleur contrôle de la température des échantillons.
Marque: Bel-Art™ F18845-0080
Description
- Les tubes sont maintenus fermement dans le rack pour s’assurer qu’aucun tube "ne flotte" ou "ne s’ouvre" ; il suffit d’appuyer les pieds du rack sur la paillasse pour soulever les tubes et les retirer facilement
- En plastique polypropylène blanc durable et résistant à la corrosion
- Les poignées aux extrémités facilitent le transport et l’empilage
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Portoir flottant pour tubes à centrifuger | |
Autoclavables | |
Tubes (1,5 à 2,0 ml) | |
60 | |
26,9 x 7,7 x 4,3cm (10,6 x 3,1 x 1,7 po) | |
10,6 po | |
3 po | |
1,7 po |
Portoirs flottants pour tubes à centrifuger | |
Blanc | |
PP | |
Tubes MCT de 1,5 à 2 ml (10 à 12 mm de diamètre) | |
26,9 cm | |
7,7 cm | |
4,3 cm |