Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à centrifuger flottables SP Scienceware™
Le rack flottant ouvert assure un contact maximal entre les tubes et l’eau et une meilleure circulation du bain-marie autour des tubes, ce qui permet un meilleur contrôle de la température des échantillons.
Marque: Bel-Art™ F18845-0050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les tubes sont maintenus fermement dans le rack pour s’assurer qu’aucun tube "ne flotte" ou "ne s’ouvre" ; il suffit d’appuyer les pieds du rack sur la paillasse pour soulever les tubes et les retirer facilement
- En plastique polypropylène blanc durable et résistant à la corrosion
- Les poignées aux extrémités facilitent le transport et l’empilage
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Portoir flottant pour tubes à centrifuger | |
Autoclavable | |
Tubes (13 à 16 mm), Tubes (5 ml) | |
24 | |
27 x 7,9 x 5,4cm (10,6 x 3,1 x 2,1 po) | |
10,6 po | |
3,1 po | |
2,1 po |
Portoirs flottants pour tubes à centrifuger | |
Blanc | |
PP | |
Tubes à centrifuger de 5 ml (13 à 16 mm de diamètre) | |
27 cm | |
7,9 cm | |
5,4 cm | |
16 mm |