Learn More
Sodium Tetraborate Decahydrate, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,5 %
42.22€ - 253.43€
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Numéro MDL MFCD00149193
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15637710
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
B9876-500G
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15627710
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
B9876-1KG
1 kg Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15647710
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
B9876-5KG
5 kg Drum with inliner Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
1303-96-4
MFCD00149193
Spécification
1575°C
62°C
Colorless
Solid
MFCD00149193
381.37g/mol
Odorless
Sodium tetraborate decahydrate
1303-96-4
9 to 10 (at 20°C)
Na2B4O7 · 10H2O
NONH for all modes of transport
≥99.5%
1.73g/mL at 25°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P280-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : 215-540-4