Learn More
Sodium Tetraborate Decahydrate, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Drum with inliner
Poly Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1575°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium tetraborate decahydrate |
Point de fusion | 62°C |
Couleur | Colorless |
pH | 9 to 10 (at 20°C) |
Forme physique | Solid |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | Na2B4O7 · 10H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 381.37g/mol |