Learn More
Sodium Tetraborate Decahydrate, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Code produit. 15627710
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Drum with inliner
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Numéro MDL MFCD00149193
Spécification
Point d’ébullition 1575°C
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate
Point de fusion 62°C
Couleur Colorless
pH 9 to 10 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2B4O7 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 381.37g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.73g/mL at 25°C