Learn More
Phosphate de sodium monobasique, pour HPLC, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Pour HPLC, ≥99,0 %
118.20€ - 458.93€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-80-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2NaO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.98 |
Numéro MDL | MFCD00003527,MFCD00146206 |
Clé InChI | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate |
CID PubChem | 23672064 |
ChEBI | CHEBI:37585 |
Nom IUPAC | sodium dihydrogen phosphate |
SMILES | [Na+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15601590
|
Honeywell-Fluka
17844-50G |
50 g |
118.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15691580
|
Honeywell-Fluka
17844-250G |
250 g |
458.93€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7558-80-7 | |
119.98 | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
23672064 | |
sodium dihydrogen phosphate |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
CHEBI:37585 | |
[Na+].OP(O)([O-])=O |
Spécification
Sodium phosphate monobasic | |
7558-80-7 | |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium dihydrogen phosphate | |
23672064 | |
119.98 | |
HPLC | |
2.36 g/cm3 |
For HPLC, ≥99.0% | |
100.0000% | |
NaH2PO4 | |
NONH for all modes of transport | |
Soluble in water 0.1g/mL at 25°C | |
[Na+].OP(O)([O-])=O | |
119.98 | |
CHEBI:37585 | |
≥99% | |
Flacon en verre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1620 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'einecsNumber' : 231-449-2
missing translation for 'rtecsNumber' : WA1900000
Recommended Storage : Temp. ambiante