Learn More
Phosphate de sodium monobasique, pour HPLC, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15691580
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Pour HPLC, ≥99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Formule moléculaire H2NaO4P
Poids moléculaire (g/mol) 119.98
Numéro MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clé InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
CID PubChem 23672064
ChEBI CHEBI:37585
Nom IUPAC sodium dihydrogen phosphate
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Monobasic
Quantité 250 g
Formule linéaire NaH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Poids de la formule 119.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%